Methyl-2-amino-3,4-difluorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC907992-1G PC907992-5G
APOSPC907992-1GEA 79.9 EUR
APOSPC907992-1G APOSPC907992-5G
Methyl-2-amino-3,4-difluorobenzoate 95%
Methyl-2-amino-3,4-difluorobenzoate
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09996886
Núm. CAS: 170108-07-3