Pentafluorophenyl Diphenylphosphinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC908067-25G PC908067-5G
APOSPC908067-25GEA 93.4 EUR
APOSPC908067-25G APOSPC908067-5G
Pentafluorophenyl Diphenylphosphinate 98%
Pentafluorophenyl Diphenylphosphinate
Formula: C₁₈H₁₀F₅O₂P
Pto. de fusión: 47…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192380
Núm. CAS: 138687-69-1