3-Fluoro-4-hidroxibenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9083-25G PC9083-5G
APOSPC9083-25GEA 148 EUR
APOSPC9083-25G APOSPC9083-5G
3-Fluoro-4-hidroxibenzaldehído
3-Fluoro-4-hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₅FO₂
Pto. de fusión: 121…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016626
Núm. CAS: 405-05-0