Ácido perfluorobutano-1-sulfónico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9086-25G PC9086-5G
APOSPC9086-25GEA 143 EUR
APOSPC9086-25G APOSPC9086-5G
Ácido perfluorobutano-1-sulfónico 97%
Ácido perfluorobutano-1-sulfónico
Nonaflates are slightly more reactive towards nucleophilic displacements than triflates.
Formula: C₄HF₉O₃S
Pto. Ebullición: 76…84 °C/0,1mmHg
Densidad: 1,811 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01320794
Núm. CAS: 375-73-5
EINECS: 206-793-1
UN: 2586
ADR: 8,III