3-Amino-2-(trifluorometil)piridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Trifluorometil)-3-piridilamina
PC908641-1G PC908641-250MG
APOSPC908641-1GEA 250 EUR
APOSPC908641-1G APOSPC908641-250MG
3-Amino-2-(trifluorometil)piridina 95%
3-Amino-2-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₅F₃N₂
MW: 162.11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09753488
Núm. CAS: 106877-32-1