4-Fluoro-5-hydroxy-2-methylindole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC908657-1G PC908657-250MG
APOSPC908657-1GEA 60.9 EUR
APOSPC908657-1G APOSPC908657-250MG
4-Fluoro-5-hydroxy-2-methylindole 95%
4-Fluoro-5-hydroxy-2-methylindole
Formula: C₉H₈FNO
MW: 165,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368140
Núm. CAS: 288385-88-6