4-(Trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC908668-250MG PC908668-500MG
APOSPC908668-250MGEA 415 EUR
APOSPC908668-250MG APOSPC908668-500MG
4-(Trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile 95%
4-(Trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile
Formula: C₇H₇F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06411653
Núm. CAS: 845866-48-0