1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropylamine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC908877-100MG PC908877-1G
APOSPC908877-100MGEA 168 EUR
APOSPC908877-100MG APOSPC908877-1G
1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropylamine 96%
1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropylamine
Formula: C₁₀H₁₄FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07339047
Núm. CAS: 863668-04-6