2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine
PC908941-1G PC908941-5G
APOSPC908941-1GEA 190 EUR
APOSPC908941-1G APOSPC908941-5G
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride 98%
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₁ClFNO
MW: 191,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11099553
Núm. CAS: 120351-93-1