2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC9094-1G
PC9094-5G
PC9094-25G
APOSPC9094-1GEA
60.9
EUR
APOSPC9094-1G
APOSPC9094-5G
APOSPC9094-25G
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄FIO MW: 250,01 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07782056 Núm. CAS: 699016-40-5 |