Methyl (4-bromo-3-fluorophenyl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-(4-bromo-3-fluorophenyl)acetate
PC909748-1G
APOSPC909748-1GEA 48 EUR
APOSPC909748-1G
Methyl (4-bromo-3-fluorophenyl)acetate 95%
Methyl (4-bromo-3-fluorophenyl)acetate
Formula: C₉H₈BrFO₂
MW: 247,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22418249
Núm. CAS: 942282-41-9