4-Fluoro-3-iodobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9099-1G PC9099-250MG PC9099-5G
APOSPC9099-1GEA 50.9 EUR
APOSPC9099-1G APOSPC9099-250MG APOSPC9099-5G
4-Fluoro-3-iodobenzaldehído
4-Fluoro-3-iodobenzaldehído
Formula: C₇H₄OFI
MW: 250.01 g/mol
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08236850
Núm. CAS: 227609-88-3