4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Chloro-4-(difluoromethoxy)benzene
PC910104-25G PC910104-5G
APOSPC910104-25GEA 223 EUR
APOSPC910104-25G APOSPC910104-5G
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene 95%
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene
Formula: C₇H₅ClF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09879256
Núm. CAS: 81932-03-8