Ácido 3-fluoro-5-iodobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9102-1G PC9102-250MG PC9102-25G
APOSPC9102-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9102-1G APOSPC9102-250MG APOSPC9102-25G
Ácido 3-fluoro-5-iodobenzoico
Ácido 3-fluoro-5-iodobenzoico
Formula: C₇H₄FIO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116467
Núm. CAS: 723294-74-4