4'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9105-1G PC9105-5G PC9105-10G
APOSPC9105-1GEA 87 EUR
APOSPC9105-1G APOSPC9105-5G APOSPC9105-10G
4'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
4'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Formula: C₁₅H₁₃FO₂
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173651
Núm. CAS: 72293-96-0