4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9106-1G PC9106-5G PC9106-250MG
APOSPC9106-1GEA 59.6 EUR
APOSPC9106-1G APOSPC9106-5G APOSPC9106-250MG
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃FIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458123
Núm. CAS: 159719-57-0