2-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC910708-100MG PC910708-250MG
APOSPC910708-100MGEA 71.2 EUR
APOSPC910708-100MG APOSPC910708-250MG
2-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
2-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10698610
Núm. CAS: 1060815-08-8