3-Fluoro-N-propylbenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(3-Fluorobenzyl)propylamine
PC910859-1G PC910859-5G
APOSPC910859-1GEA 219 EUR
APOSPC910859-1G APOSPC910859-5G
3-Fluoro-N-propylbenzylamine 98%
3-Fluoro-N-propylbenzylamine
Formula: C₁₀H₁₄FN
MW: 167.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09938496
Núm. CAS: 90389-86-9