2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2,2-Difluoropropionate, 2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
PC9109-25G
APOSPC9109-25GEA 68.3 EUR
APOSPC9109-25G
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
Formula: C₅H₈F₂O₂
MW: 138,12 g/mol
Pto. Ebullición: 24…25 °C/20mmHg
Densidad: 1,102 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657970
Núm. CAS: 28781-85-3
UN: 3272
ADR: 3,III