4-(2-Fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC910901-1G PC910901-5G
APOSPC910901-1GEA 209 EUR
APOSPC910901-1G APOSPC910901-5G
4-(2-Fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
4-(2-Fluorophenyl)but-3-en-2-one
Formula: C₁₀H₉FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01221416
Núm. CAS: 2143-80-8