6,7-Difluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC910926-100MG PC910926-1G
APOSPC910926-100MGEA 58 EUR
APOSPC910926-100MG APOSPC910926-1G
6,7-Difluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
6,7-Difluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Formula: C₁₀H₈F₂O
MW: 182,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234366
Núm. CAS: 137114-68-2