3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC911081-100MG PC911081-1G PC911081-250MG
APOSPC911081-100MGEA 168 EUR
APOSPC911081-100MG APOSPC911081-1G APOSPC911081-250MG
3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95%
3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094757
Núm. CAS: 885277-79-2