2-Amino-5-fluoro-3-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Fluoro-3-methylpyridin-2-ylamine
PC911092-1G
APOSPC911092-1GEA 65.4 EUR
APOSPC911092-1G
2-Amino-5-fluoro-3-methylpyridine 98%
2-Amino-5-fluoro-3-methylpyridine
Formula: C₆H₇FN₂
MW: 126,1300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375130
Núm. CAS: 886365-56-6