4-Fluoro-m-anísidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-3-metoxianilina, 4-Fluoro-3-anísidina
PC9111-25G PC9111-5G
APOSPC9111-25GEA 59.6 EUR
APOSPC9111-25G APOSPC9111-5G
4-Fluoro-m-anísidina
4-Fluoro-m-anísidina
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141.15 g/mol
Pto. de fusión: 66…68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00665789
Núm. CAS: 64465-53-8