(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC911112-1G PC911112-5G
APOSPC911112-1GEA 190 EUR
APOSPC911112-1G APOSPC911112-5G
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid
Formula: C₈H₆F₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03422203
Núm. CAS: 399-44-0