(3,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC911122-1G PC911122-250MG PC911122-5G
APOSPC911122-1GEA 248 EUR
APOSPC911122-1G APOSPC911122-250MG APOSPC911122-5G
(3,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
(3,4-Difluorophenoxy)acetic acid
Formula: C₈H₆F₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06823827
Núm. CAS: 370-58-1