(6-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (5-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
PC911136-5G
APOSPC911136-5GEA 203 EUR
APOSPC911136-5G
(6-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol 95%
(6-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol
Formula: C₈H₇FN₂O
MW: 166,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261475
Núm. CAS: 39811-07-9