2-Amino-6-fluorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC911162-1G PC911162-250MG
APOSPC911162-1GEA 148 EUR
APOSPC911162-1G APOSPC911162-250MG
2-Amino-6-fluorobenzaldehyde 95%
2-Amino-6-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₆FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12400881
Núm. CAS: 151585-93-2