3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
PC9112-25G
APOSPC9112-25GEA 558 EUR
APOSPC9112-25G
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Formula: C₄H₂F₆O₂
MW: 196,048 g/mol
Pto. Ebullición: 125 °C
Pto. de fusión: 46…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464165
Núm. CAS: 564-10-3