(2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethyl)amine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-2-yl)ethanamine
PC911215-1G PC911215-250MG
APOSPC911215-1GEA 632 EUR
APOSPC911215-1G APOSPC911215-250MG
(2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethyl)amine dihydrochloride 95%
(2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethyl)amine dihydrochloride
Formula: C₇H₉Cl₂F₃N₂
MW: 249,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16872039
Núm. CAS: 503173-14-6