Ácido α-α-α,3-tetrafluoro-p-toluico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
PC9115-100G PC9115-25G PC9115-500G
APOSPC9115-100GEA 112 EUR
APOSPC9115-100G APOSPC9115-25G APOSPC9115-500G
Ácido α-α-α,3-tetrafluoro-p-toluico 99%
Ácido α-α-α,3-tetrafluoro-p-toluico
Formula: C₈H₄F₄O₂
Número MDL: MFCD00236279
Núm. CAS: 115754-21-7