3'-Cloro-2',6'-difluoroacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)ethanone
PC9122-5G PC9122-25G
APOSPC9122-5GEA 102 EUR
APOSPC9122-5G APOSPC9122-25G
3'-Cloro-2',6'-difluoroacetofenona 98%
3'-Cloro-2',6'-difluoroacetofenona
Formula: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631329
Núm. CAS: 177942-50-6