4-(Bromodifluoromethyl)-1-(difluoromethyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-[Bromo(difluoro)methyl]benzal fluoride
PC9124-1G
PC9124-5G
PC9124-250MG
APOSPC9124-1GEA
405
EUR
APOSPC9124-1G
APOSPC9124-5G
APOSPC9124-250MG
4-(Bromodifluoromethyl)-1-(difluoromethyl)benzene 97%
4-(Bromodifluoromethyl)-1-(difluoromethyl)benzene
Formula:
C₈H₅BrF₄ Pto. Ebullición: 59 °C/3mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094540 Núm. CAS: 2250-36-4 |