3-Fluoro-4-(trifluorometil)benzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9127-1G PC9127-25G PC9127-5G
APOSPC9127-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9127-1G APOSPC9127-25G APOSPC9127-5G
3-Fluoro-4-(trifluorometil)benzaldehído 97%
3-Fluoro-4-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄F₄O
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236275
Núm. CAS: 204339-72-0