3-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9130-1G PC9130-5G PC9130-10G
APOSPC9130-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9130-1G APOSPC9130-5G APOSPC9130-10G
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Pto. de fusión: 125…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375386
Núm. CAS: 87407-12-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III