Ácido 3-(difluorometoxi)benzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9131-1G PC9131-10G PC9131-5G
APOSPC9131-1GEA 40.6 EUR
APOSPC9131-1G APOSPC9131-10G APOSPC9131-5G
Ácido 3-(difluorometoxi)benzoico 98%
Ácido 3-(difluorometoxi)benzoico
Formula: C₈H₆F₂O₃
Pto. de fusión: 105…108 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236224
Núm. CAS: 4837-19-8