N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9134-5G PC9134-250MG
APOSPC9134-5GEA 415 EUR
APOSPC9134-5G APOSPC9134-250MG
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Formula: C₂₅H₂₀F₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00797581
Núm. CAS: 247113-86-6