5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9138-1G PC9138-5G
APOSPC9138-1GEA 24.8 EUR
APOSPC9138-1G APOSPC9138-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Pto. de fusión: 184…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774128
Núm. CAS: 131747-40-5