Isocianato de 2-fluoro-5-metilfenilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Fluoro-2-isocianato-4-metilbenceno, 4-Fluoro-3-isocianatotolueno
PC9143-25G
PC9143-5G
APOSPC9143-25GEA
435
EUR
APOSPC9143-25G
APOSPC9143-5G
Isocianato de 2-fluoro-5-metilfenilo
Isocianato de 2-fluoro-5-metilfenilo
- May form small amount of sediment.
Formula:
C₈H₆FNO MW: 151.14 g/mol Pto. Ebullición: 192 °C Densidad: 1.159 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 85 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00673050 Núm. CAS: 190774-50-6 |