4-(Trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC9151-50MG PC9151-250MG PC9151-500MG
APOSPC9151-50MGEA 105 EUR
APOSPC9151-50MG APOSPC9151-250MG APOSPC9151-500MG
4-(Trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylic acid
4-(Trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₆F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06796588
Núm. CAS: 588702-67-4