2-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC9154-1G
PC9154-250MG
PC9154-500MG
PC9154-2.5G
APOSPC9154-1GEA
101
EUR
APOSPC9154-1G
APOSPC9154-250MG
APOSPC9154-500MG
APOSPC9154-2.5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinoline
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinoline
Formula:
C₁₀H₅BrF₃N Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08458129 Núm. CAS: 590372-17-1 |