4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9163-1G PC9163-5G PC9163-25G
APOSPC9163-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9163-1G APOSPC9163-5G APOSPC9163-25G
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.1300 g/mol
Pto. Ebullición: 76…78 °C/8mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272402
Núm. CAS: 65754-26-9