4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9173-5G PC9173-1G PC9173-10G
APOSPC9173-5GEA 75.4 EUR
APOSPC9173-5G APOSPC9173-1G APOSPC9173-10G
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Pto. de fusión: 195…196 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368121
Núm. CAS: 194804-91-6