2-Cloro-5-fluorobencilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9177-5G PC9177-25G
APOSPC9177-5GEA 116 EUR
APOSPC9177-5G APOSPC9177-25G
2-Cloro-5-fluorobencilamina 97%
2-Cloro-5-fluorobencilamina
Formula: C₇H₇ClFN
MW: 159.59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213626
Núm. CAS: 202522-23-4