2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9178-1G PC9178-250MG
APOSPC9178-1GEA 455 EUR
APOSPC9178-1G APOSPC9178-250MG
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
Formula: C₃H₆ClF₂N
MW: 129,54 g/mol
Pto. de fusión: 145 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777150
Núm. CAS: 105614-25-3