2-Chloro-5-fluoronicotinic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC9179-25G
PC9179-100G
APOSPC9179-25GEA
34.8
EUR
APOSPC9179-25G
APOSPC9179-100G
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid 96%
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Formula:
C₆H₃ClFNO₂ Pto. de fusión: 141…144 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03092932 Núm. CAS: 38186-88-8 |