2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC9192-5G PC9192-1G
APOSPC9192-5GEA 357 EUR
APOSPC9192-5G APOSPC9192-1G
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₆ClFO₂
Pto. de fusión: 40…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08146649
Núm. CAS: 321-24-4