3-Amino-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC9194-10G PC9194-5G
APOSPC9194-10GEA 132 EUR
APOSPC9194-10G APOSPC9194-5G
3-Amino-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 97%
3-Amino-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,1340 g/mol
Pto. de fusión: 198,6…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784307
Núm. CAS: 125483-00-3