3-Bromo-2-fluoro-5-metilpiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Bromo-2-fluoro-5-picolina
PC9195-100G PC9195-10G
APOSPC9195-100GEA 412 EUR
APOSPC9195-100G APOSPC9195-10G
3-Bromo-2-fluoro-5-metilpiridina 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-metilpiridina
Formula: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095305
Núm. CAS: 17282-01-8