2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9196-1G PC9196-5G
APOSPC9196-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9196-1G APOSPC9196-5G
2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₂Br₂FN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08532501
Núm. CAS: 878207-82-0